Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprovtagningsrör
Produktkod. 10796981
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10796981 350 ml Varje
10737181 1000 ml Varje
10221851 150 ml Varje
10057970 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10796981 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05680152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    910.37 SEK / Paket med 1
    Save 444.63 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Material Duran Glas
Typ Gasprovtagningsrör
Inkluderar Munstycke GL14 Gänga och septa
Certifikat och efterlevnad DIN 12473-1
Kvantitet 1 förpackning