Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Gastvättflaska, endast flaska
Produktkod. 10160391 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10160391 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10160391 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 257520107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 SEK
    2012.82 SEK / Paket med 1
    Save 742.18 SEK
    26% Av
I lager
Gastvättflaskor används för rening av gaser på grund av ett flöde genom en lämplig vätska.
För gasfiltrering och rengöring krävs gastvättflaskor som består av ett gasfördelningsrör, en lämplig flaska och en gasutloppsöppning. I denna testuppställning tvingas gasen att strömma genom en vätska innan den släpps ut. Gasdistributionsröret är nedsänkt i vätskan för detta ändamål, gasen stör genom det och föroreningar av gasen binds i vätskan. Gasen renas eller tvättas så att säga. En filterskiva i gasfördelningsröret skapar så små luftbubblor som möjligt och bildar därmed en så stor kontaktyta som möjligt.
  • Huvud med filterskiva
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Gastvättflaska, huvud med friterad skiva (250 ml)
Porositet 1
Diameter (metrisk) Innerslang 10 mm
För användning med (applikation) Rengöring (tvätt) av gaser med lösningsmedel; Rening av gasblandningar; Standardjordfogen hindrar gasen från att rinna ut vid fogpunkten; Filtrering
Kvantitet 1 vardera