Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Gastvättflaska, huvud med filterskiva, med standard slipad skarv
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
För gasfiltrering och rengöring krävs gastvättflaskor som består av ett gasfördelningsrör, en lämplig flaska och en gasutloppsöppning. I denna testuppställning tvingas gasen att strömma genom en vätska innan den släpps ut. Gasdistributionsröret är nedsänkt i vätskan för detta ändamål, gasen stör genom det och föroreningar av gasen binds i vätskan. Gasen renas eller tvättas så att säga. En filterskiva i gasfördelningsröret skapar så små luftbubblor som möjligt och bildar därmed en så stor kontaktyta som möjligt.
- Huvud med filterskiva
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Porositet | 1 |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Rengöring (tvätt) av gaser med lösningsmedel; Rening av gasblandningar; Standardjordfogen hindrar gasen från att rinna ut vid fogpunkten; Filtrering |
| Kvantitet | 1 vardera |