Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Gastvättflaska, huvud med filterskiva, med standard slipad skarv
Produktkod. 10028140 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10028140
Brand: DWK Life Sciences 257020108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gastvättflaskor används för rening av gaser på grund av ett flöde genom en lämplig vätska.
För gasfiltrering och rengöring krävs gastvättflaskor som består av ett gasfördelningsrör, en lämplig flaska och en gasutloppsöppning. I denna testuppställning tvingas gasen att strömma genom en vätska innan den släpps ut. Gasdistributionsröret är nedsänkt i vätskan för detta ändamål, gasen stör genom det och föroreningar av gasen binds i vätskan. Gasen renas eller tvättas så att säga. En filterskiva i gasfördelningsröret skapar så små luftbubblor som möjligt och bildar därmed en så stor kontaktyta som möjligt.
  • Huvud med filterskiva
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Porositet 1
Diameter (metrisk) Innerslang 10 mm
För användning med (applikation) Rengöring (tvätt) av gaser med lösningsmedel; Rening av gasblandningar; Standardjordfogen hindrar gasen från att rinna ut vid fogpunkten; Filtrering
Kvantitet 1 vardera