Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GL 18 tryckutjämningssats
Produktkod. 11850580 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
11850580 16 mm Varje
1 options
Produktkod. 11850580 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1160167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 SEK
    341.52 SEK / Paket med 1
    Save 86.48 SEK
    20% Av
I lager
DURAN™ GL 18 Pressure Equalization Set är ett tillbehör till det GLS 80 fyrports skruvlockanslutningssystemet, vilket möjliggör steril tryckutjämning via membranfilter och säker överföring av slutna vätskemedier.
  • Tryckutjämningskit för GLS 80-portars (GL 18-gängade) skruvlockanslutningssystem
  • Möjliggör steril tryckutjämning genom ett membranfilter
  • Stöder säker överföring av flytande medier inom ett slutet och sterilt system, vilket minskar avdunstning
  • Kompatibel med fem slangdiametrar: 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm och 12,0 mm
  • Oanvända portar kan utrustas med en GL 18 blind lock
  • Centralt NS 29/32 jordfogskoppling för tät slutning
  • Flexibelt modulärt system byggt av PP och PTFE
  • Kompatibel med alla GLS 80 gängor för mångsidig användning med DURAN laboratorie- och medieflaskor
Specifikationer
Färg Rött
Beskrivning Tryckutjämningslock för 4-portar, GL 18
För användning med (applikation) Vätskeöverföring; Tillförsel av vätska till bioreaktorer; Tillförsel av reagens till instrument; Foto-bioreaktor
Material Polypropen, PTFE
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) 16 mm
Halsfinish 16 mm
Diameter (metrisk) 87 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Kapsyl