Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 18 Pressure Equalization Set
Codice prodotto. 11850580 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Thread Size (Metric):
16 mm
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Thread Size (Metric) Dimensione della confezione
11850580 16 mm Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11850580 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 1160167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 SEK
    341.52 SEK / Paket med 1
    Save 86.48 SEK
    20% Av
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The DURAN™ GL 18 Pressure Equalization Set is an accessory for the GLS 80 four-port screw cap connection system, enabling sterile pressure equalization via membrane filter and safe closed-system liquid media transfer.
  • Pressure equalization kit for the GLS 80 four-port (GL 18 thread) screw cap connection system
  • Enables sterile pressure equalization through a membrane filter
  • Supports safe transfer of liquid media within a closed and sterile system, reducing evaporation
  • Compatible with five hose diameters: 3.2 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, and 12.0 mm
  • Unused ports can be fitted with a GL 18 blind cap
  • Central NS 29/32 ground joint fitting for tight closure
  • Flexible modular system constructed from PP and PTFE
  • Compatible with all GLS 80 threads for versatile use with DURAN laboratory and media bottles
Specifica
Color Red
Description Pressure equalisation cap set for 4-port, GL 18
For Use With (Application) Fluid transfer; Supply of liquid into bioreactors; Supply of reagents to instruments; Photo-bioreactor
Material Polypropylene, PTFE
Quantity 1 Ea.
Sterility Non-sterile
Thread Size (Metric) 16 mm
Neck Finish 16 mm
Diameter (Metric) 87 mm
Autoclavable Autoclavable
Disposable Reusable
Product Type Bottle Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.