Läs mer
DWK Life Sciences™ Bottle Carrying System for DURAN™ GL-45 Laboratory Bottles
Produktkod. 15876931 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Håller:
Flaska (10 L)
Flaska (2 L)
Flaska (20 l)
Flaska (5 L)
Färg:
Blått
Gult
Lila
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Färg Förpackningsstorlek
15876931 Flaska (2 L) Blått Varje
15816931 Flaska (2 L) Gult Varje
15856931 Flaska (2 L) Rött Varje
15866931 Flaska (2 L) Lila Varje
15826931 Flaska (5 L) Gult Varje
15836931 Flaska (10 L) Gult Varje
15846931 Flaska (20 l) Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15876931 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 292836307
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel och säker bäring och hällning av GL 45 laboratorieglasflaskor.
Det nya modulära flaskbärsystemet passar standardlaboratorieflaskor som har en GL 45-halsfinish och är kompatibel med fyra flaskstorlekar: 2, 5, 10 och 20 liter. Den är ergonomiskt utformad och erbjuder hälso- och säkerhetsfördelar för användaren och möjliggör enkel och säker transport av flaskor runt laboratoriet eller produktionsanläggningen. Det gör det bekvämare och säkrare att hälla vätskor från de större flaskorna. Allt material är fullt autoklaverbart. Kragen kan endast tas bort genom att klippa av – så fästet är 100 % säkert vid användning.
  • Den ergonomiska designen erbjuder hälso- och säkerhetsfördelar och möjliggör enkel och säker transport av flaskor
  • Det gör det bekvämare och säkrare att hälla vätskor från större flaskor
  • Kragen är endast avtagbar genom att skära av det som gör tillbehöret 100 % säkert vid användning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Flaska (2 L)
Material Silikongummi, Polypropen, Nylon, Syntetiskt gummi
För användning med (applikation) Säker transport av laboratorieflaskor och innehåll; Dekantering av vätskor
Kvantitet 1 st
Storlek GL 45
Diameter (metrisk) Yttre 136 mm