Läs mer
DWK Life Sciences™ Bottle Carrying System for DURAN™ GL-45 Laboratory Bottles
Produktkod. p-7189427 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Håller:
Flaska (10 L)
Flaska (2 L)
Flaska (20 l)
Flaska (5 L)
Färg:
Blått
Gult
Lila
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15816931
Brand: DWK Life Sciences™ 292806304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel och säker bäring och hällning av GL 45 laboratorieglasflaskor.
Det nya modulära flaskbärsystemet passar standardlaboratorieflaskor som har en GL 45-halsfinish och är kompatibel med fyra flaskstorlekar: 2, 5, 10 och 20 liter. Den är ergonomiskt utformad och erbjuder hälso- och säkerhetsfördelar för användaren och möjliggör enkel och säker transport av flaskor runt laboratoriet eller produktionsanläggningen. Det gör det bekvämare och säkrare att hälla vätskor från de större flaskorna. Allt material är fullt autoklaverbart. Kragen kan endast tas bort genom att klippa av – så fästet är 100 % säkert vid användning.
  • Den ergonomiska designen erbjuder hälso- och säkerhetsfördelar och möjliggör enkel och säker transport av flaskor
  • Det gör det bekvämare och säkrare att hälla vätskor från större flaskor
  • Kragen är endast avtagbar genom att skära av det som gör tillbehöret 100 % säkert vid användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Flaska (2 L)
Material Silikongummi, Polypropen, Nylon, Syntetgummi
För användning med (applikation) Säker transport av laboratorieflaskor och innehåll; Dekantering av vätskor
Kvantitet 1 st
Storlek GL 45
Diameter (metrisk) Yttre 136 mm