Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvanslutningslock, GL 45, med 2 eller 3 GL 14-portar, PP
Produktkod. 10166642 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Produkttyp:
Anslutningslock (2-portar)
Kontaktlock (3-portar)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10166642 Anslutningslock (2-portar) Paket med 2
10474073 Kontaktlock (3-portar) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10166642 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1129750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    813.25 SEK
    729.10 SEK / Paket med 2
    Save 84.15 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibelt 2 eller 3 portar GL 45 skruvlock för anslutningslocksystem
Flexibelt modulärt GL 45 anslutningslocksystem som accepterar fyra olika styva eller halvstyva slangdiametrar (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm och 6,0 mm). Kåporna finns med 2 eller 3 GL 14 gängade portar. De olika storlekarna insatserna bildar en tät tätning runt genomgångsslangen. Steril tryckutjämning är möjlig genom användning av 0,2 mikron sprutfilter. Oanvända portar kan tätas av med ett rött GL 14 skruvlock.
  • Stela eller halvstyva slangar med olika diametrar kan accepteras genom att använda en blå GL 14 öppen topplock med en av insatserna.
  • Finns med 2 eller 3 gängade uttag (portar).
  • Olika slangdiametrar kan användas genom att byta GL 14-insatser.
  • Genom att applicera positivt eller negativt tryck kan vätska pumpas ut ur eller in i flaskan via skruvkorken.
  • Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig.
  • 1129751 är också fullt kompatibel med alla GLS 80 trådar och därför mycket mångsidig.
Lämpliga tillbehör:
  • 1129814
  • 1129815
  • 1129816
  • 1129817
  • 1129818
  • 1156292
  • 1137799
  • 1129819
Specifikationer
Färg Blått, Grå
Beskrivning Skruvanslutningslock GL 45, PP, 2 portar GL 14
För användning med (applikation) Steril vätskeöverföring in och ut ur labbflaskor; Gasöverföring in och ut ur labbflaskor; Vätskeöverföring mellan laboratorieflaskor; Tillförsel av reagens till instrument; Bioreactor förse
Inkluderar GL 14-insats
Material Polypropen, PTFE, Silikon
Kvantitet 2/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Anslutningslock (2-portar)