Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvanslutningslock, GL 45, med 2 eller 3 GL 14-portar, PP
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Produkttyp:
Kontaktlock (2-portars)
Kontaktlock (3-portars)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Flexibelt modulärt GL 45 anslutningslocksystem som accepterar fyra olika styva eller halvstyva slangdiametrar (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm och 6,0 mm). Kåporna finns med 2 eller 3 GL 14 gängade portar. De olika storlekarna insatserna bildar en tät tätning runt genomgångsslangen. Steril tryckutjämning är möjlig genom användning av 0,2 mikron sprutfilter. Oanvända portar kan tätas av med ett rött GL 14 skruvlock.
- Stela eller halvstyva slangar med olika diametrar kan accepteras genom att använda en blå GL 14 öppen topplock med en av insatserna.
- Finns med 2 eller 3 gängade uttag (portar).
- Olika slangdiametrar kan användas genom att byta GL 14-insatser.
- Genom att applicera positivt eller negativt tryck kan vätska pumpas ut ur eller in i flaskan via skruvkorken.
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig.
- 1129751 är också fullt kompatibel med alla GLS 80 trådar och därför mycket mångsidig.
Lämpliga tillbehör:
- 1129814
- 1129815
- 1129816
- 1129817
- 1129818
- 1156292
- 1137799
- 1129819
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue, Gray |
| Beskrivning | Skruvanslutningslock GL 45, PP, 2 portar GL 14 |
| För användning med (applikation) | Steril vätskeöverföring in och ut ur labbflaskor; Gasöverföring in och ut ur labbflaskor; Vätskeöverföring mellan laboratorieflaskor; Tillförsel av reagens till instrument; Bioreactor förse |
| Inkluderar | GL 14 Insert |
| Material | Polypropen, PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Produkttyp | Kontaktlock (2-portars) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |