Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Insats för skruvlock GL 14, silikon/PTFE (skruvförslutningslock GL 45 tillbehör)
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Flexibelt modulärt GL 45 anslutningslocksystem som accepterar fyra olika styva eller halvstyva slangdiametrar (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm och 6,0 mm). Kåporna finns med 2 eller 3 GL 14 gängade portar. De olika storlekarna insatserna bildar en tät tätning runt genomgångsslangen. Steril tryckutjämning är möjlig genom användning av 0,2 mikron sprutfilter. Oanvända portar kan tätas av med ett rött GL 14 skruvlock.
- Styva eller halvstyva slangar med olika diametrar kan accepteras genom att använda en blå GL 14 öppen topplock med en av insatserna
- Finns med 2 eller 3 gängade uttag (portar)
- Fem olika slangdiametrar (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm och 12,0 mm) kan användas genom att byta insatser
- Genom att applicera positivt eller negativt tryck kan vätska pumpas ut ur eller in i flaskan via skruvkorken
- Fullt kompatibel med alla GL 45-gängor och därför mycket mångsidig
- Fullt kompatibel med alla GLS 80 trådar och därför mycket mångsidig
Lämpligt tillbehör: 1129814
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Insats för skruvlock GL 14, ID 4,0 mm (∼ 1/4 tum) |
| Diameter (metrisk) Inre | ID 6,0 mm |
| För användning med (applikation) | Steril vätskeöverföring in och ut ur labbflaskor; Gasöverföring in och ut ur labbflaskor; Vätskeöverföring mellan laboratorieflaskor; Tillförsel av reagens till instrument; Bioreactor förse |
| Material | Polypropen, PTFE |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 14 |
| Diameter (metrisk) | 87 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |