Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Skruvlockshållare för autoklavtemperatursonder., GL 45
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De DURAN™ temperatursondhållare GL 45 består av en hållare i rostfritt stål som är permanent monterad i en blå DURAN™ polypropen GL 45 kapsyl. Hållaren accepterar 6,0 mm metalltemperaturmätsonder som vanligtvis används i laboratorieautoklaver och sterilisatorer. Många DURAN™ kunder använder en autoklav för att sterilisera vätskeinnehållet i DURAN™ original GL 45 laboratorieflaskor. Autoklaver använder en temperaturmätsond av metall för att säkerställa att korrekt steriliseringstemperatur har uppnåtts. Det är viktigt att mätspetsen på sonden hålls i rätt position under steriliseringen. Vid sterilisering av behållare med vätskor kan det vara svårt att säkerställa att temperatursonden hålls centralt i behållaren och på önskat djup under hela steriliseringscykeln. De DURAN™ temperatursondhållare GL 45 erbjuder en enkel och lättanvänd lösning.
- Justerbar hylsa lämplig för 6,0 mm diameter sonder
- Sondens djup kan justeras för att passa flaskans storlek
- Användbar med DURAN™ original GL 45 laboratorieflaskor (1000 ml eller mindre)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Rutinmässiga steriliserings-/autoklavcykler; Värmepenetrationstester för laddad kammare under Performance Qualification (PQ); Prestandatester efter autoklavunderhåll eller reparation |
| Material | Rostfritt stål (316L), PTFE, Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Halsfinish | 99 mm |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |