Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Koniska centrifugrör av glas
Beskrivning
- Borsilikatglas
- Konisk botten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D96 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Längd (metrisk) | 167 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Graderad | Ja |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Max. RCF | 700 x g |