Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Koniska centrifugrör av glas
Produktkod. p-8007300
Längd (metrisk):
167 mm
203 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10253924
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05675000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Koniska centrifugrör av glas används för att separera fasta ämnen från vätskor i kemiska lösningar.
  • Borsilikatglas
  • Konisk botten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D91
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 1
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 203 mm
Bottenform Konisk
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 700 x g