Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensor i glas
Produktkod. 10003922
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10003922
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Duran™ Glasspiralkondensatorer gjorda av DURAN™ slang.
  • Duran™ Glas
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12593 och utöver DIN
Beskrivning Kylyta: 240 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Duran Glas
Typ Spole kondensor