Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensor i glas
Produktkod. 10204391
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10204391 NS 24/29 250 mm Varje
10395781 NS 14/23 160 mm Varje
10003922 NS 29/32 160 mm Varje
10732342 NS 29/32 400 mm Varje
10695031 NS 29/32 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10204391 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05250303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 SEK
    1428.36 SEK / Paket med 1
    Save 21.64 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Duran™ Glasspiralkondensatorer gjorda av DURAN™ slang.
  • Duran™ Glas
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12593 och utöver DIN
Beskrivning Kylyta: 400 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 24/29
Material Duran Glas
Typ Spole kondensor