Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glas Kallfälla
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Kallfälla |
| För användning med (applikation) | För direkt påfyllning av kylmedel, låg kylmedelsförbrukning |
| Typ | Kallfälla |
| Material | Duran Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Kvantitet | 1 Varje |