Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glaskolumnhuvuden
Produktkod. 10356071
Change view
Längd (metrisk):
55 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10356071 55 mm Varje
1 options
Produktkod. 10356071 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05170144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12460.00 SEK
    10340.89 SEK / Paket med 1
    Save 2119.11 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Inkluderar Med ventilavstängningskran
Längd (metrisk) 55 mm
Typ Kolumnhuvud
Material Duran Glas
Kvantitet 1 Varje