Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glaspelare enl. till Hempel
Produktkod. 10050511
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
Inkluderar:
Fast vakuumjacka
NS-hylsa och NS-kon
NS-hylsa och NS-kon och avtagbar glasmantel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10050511
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05117304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Inkluderar NS-hylsa och NS-kon och avtagbar glasmantel
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Kolumner enl. till Hempel
Material Duran Glas
Kvantitet 1 Varje