Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glaspelare enl. till Hempel
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
Inkluderar:
Fast vakuumjacka
NS-hylsa och NS-kon
NS-hylsa och NS-kon och avtagbar glasmantel
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | NS-hylsa och NS-kon |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Typ | Kolumner enl. till Hempel |
| Material | Duran Glas |
| Kvantitet | 1 Varje |