Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glaspelare enl. till Hempel
Produktkod. 10539751
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
Inkluderar:
Fast vakuumjacka
NS-hylsa och kon, avtagbar glasmantel
NS-sockel och kon
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
10539751 300 mm Fast vakuumjacka Varje
10722342 200 mm NS-sockel och kon Varje
10050511 300 mm NS-hylsa och kon, avtagbar glasmantel Varje
10057570 500 mm NS-sockel och kon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10539751 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05119304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00 SEK
    2205.45 SEK / Paket med 1
    Save 464.55 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Inkluderar Fast vakuumjacka
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Kolumner enl. till Hempel
Material Duran Glas
Kvantitet 1 Varje