Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glaspelare enl. till Vigreux
Produktkod. 10747141
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
600 mm
Inkluderar:
Med avtagbar glasmantel
NS-hylsa och NS-kon
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Längd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
10747141 NS 14/23 300 mm NS-hylsa och NS-kon Varje
10346261 NS 14/23 300 mm Med avtagbar glasmantel Varje
10396161 NS 24/29 300 mm NS-hylsa och NS-kon Varje
10181421 NS 14/23 200 mm NS-hylsa och NS-kon Varje
10234101 NS 29/32 300 mm NS-hylsa och NS-kon Varje
10355641 NS 29/32 300 mm Med avtagbar glasmantel Varje
10632282 NS 29/32 600 mm Med avtagbar glasmantel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10747141 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05130301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.00 SEK
    723.96 SEK / Paket med 1
    Save 42.04 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Inkluderar NS-hylsa och NS-kon
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Kolumner enl. till Vigreux
Material Duran Glas
Kvantitet 1 Varje
Standard konisk fog NS 14/23