Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glaspelare enl. till Vigreux
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
600 mm
Inkluderar:
Med avtagbar glasmantel
NS-hylsa och NS-kon
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Med avtagbar glasmantel |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Typ | Kolumner enl. till Vigreux |
| Material | Duran Glas |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Standard konisk fog | NS 14/23 |