Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensorer
Produktkod. 11866194
Change view
Standard konisk led nr:
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
11866194 29/32 250 mm Varje
10642282 19/26 160 mm Varje
10642472 19/26 250 mm Varje
10017810 29/32 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11866194 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05240304
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12591 och utöver DIN-standard
Beskrivning Kylyta: 440 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor