Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensorer
Produktkod. p-8006030
Standard konisk led nr:
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 10642282
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 05240202
Only null left
Specifications
Certifikat och efterlevnad enl. till DIN 12591 och utöver DIN-standard
Beskrivning Kylyta: 140 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 19/26
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor