Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas Dimroth kondensorer för extraktorer
Produktkod. 10710622
Change view
Standard konisk led nr:
29/32
45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
10710622 29/32 Varje
10189510 45/40 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10710622 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05246004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1003.38 SEK / Paket med 1
    Save 201.62 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Beskrivning Kylyta: 140 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor