Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter med jordfog
Beskrivning
- Enl. till DIN 12257
- Hög konisk noggrannhet hos konerna
- Minimerat behov av fett
- Utmärkt täthet
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12257 och utöver DIN-standard |
| Konstorlek | NS 14/23 |
| Material | Duran Glas |
| Produkttyp | Expansionsadapter |
| Kvantitet | 1 st |
| Standard konisk led nr. | NS 29/32 |