Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter med jordfog
Produktkod. 10742682
Konstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Standard konisk led nr.:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10742682
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01501914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och enkel anslutning från en liten kon till ett stort uttag i glasrör. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadaptrar med jordfogar är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12257
  • Hög konisk noggrannhet hos konerna
  • Minimerat behov av fett
  • Utmärkt täthet
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12257 och utöver DIN-standard
Konstorlek NS 14/23
Material Duran Glas
Produkttyp Expansionsadapter
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr. NS 19/26