Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14-gängad Dimroth-kondensor med två gängor
Produktkod. 10394992
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10394992 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10394992 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05246016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 SEK
    1007.37 SEK / Paket med 1
    Save 567.63 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Beskrivning Kylyta: 370 cm 2
För användning med (applikation) För extraktorer som kondenserar ångor
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 45/40
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor