Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 Thread Dimroth Kondensorer
Produktkod. 10550003
Change view
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka unitSize
10550003 14/23 160 mm Varje
11516814 19/26 250 mm Varje
11596804 19/26 160 mm Varje
10762903 29/32 400 mm Varje
10030182 29/32 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10550003 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05240211
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12591 och utöver DIN-standard
Beskrivning Kylyta: 140 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 14/23
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor