Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 Thread Dimroth Kondensorer
Produktkod. 10762903
Change view
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10762903 29/32 400 mm Varje
11516814 19/26 250 mm Varje
10550003 14/23 160 mm Varje
11596804 19/26 160 mm Varje
10030182 29/32 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10762903 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05240414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1702.39 SEK
    1595.86 SEK / Paket med 1
    Save 106.53 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12591 och utöver DIN-standard
Beskrivning Kylyta: 740 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor