Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 Thread Dimroth Kondensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12591 och utöver DIN-standard |
| Beskrivning | Kylyta: 140 cm 2 |
| För användning med (applikation) | För kondensering av ångor |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk led nr | 19/26 |
| Material | Duran Glas |
| Typ | Dimroth kondensor |