Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas GL 14 Thread Dimroth Kondensorer
Produktkod. p-8006034
Standard konisk led nr:
14/23
19/26
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11516814
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05240312
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12591 och utöver DIN-standard
Beskrivning Kylyta: 440 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 19/26
Material Duran Glas
Typ Dimroth kondensor