Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dubbelväggiga spiralkondensorer med GL-gängor
Produktkod. 10425192
Change view
Standard konisk led nr:
14/23
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10425192 29/32 400 mm Varje
10139650 29/32 160 mm Varje
10224214 14/23 160 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10425192 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05250414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1175.89 SEK / Paket med 1
    Save 644.11 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Underlättar kondensering av ångor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dubbelväggiga spiralkondensatorer med GL-gängor är tillverkade av slitstark DURAN™ slang.
  • Enl. enligt DIN 12593
  • Med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12593 och utöver DIN
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 400 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Spole kondensor