Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dubbelväggiga spiralkondensorer med GL-gängor
Produktkod. p-8006035
Standard konisk led nr:
14/23
29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10139650
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar kondensering av ångor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dubbelväggiga spiralkondensatorer med GL-gängor är tillverkade av slitstark DURAN™ slang.
  • Enl. enligt DIN 12593
  • Med NS-hylsa och kon
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12593 och utöver DIN
Beskrivning Kylyta: 240 cm 2
För användning med (applikation) För kondensering av ångor
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 29/32
Material Duran Glas
Typ Spole kondensor