Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dubbelväggiga spiralkondensorer med GL-gängor
Produktkod. 10121602
Change view
Längd (metrisk) jacka:
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10121602 250 mm Varje
1 options
Produktkod. 10121602 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05250314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00 SEK
    1091.37 SEK / Paket med 1
    Save 623.63 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Underlättar kondensering av ångor i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Dubbelväggiga spiralkondensatorer med GL-gängor är tillverkade av slitstark DURAN™ slang.
  • Enl. enligt DIN 12593
  • Med NS-hylsa och kon
  • Med kylslinga och mantel
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Vattenanslutning: GL 14 trådar (med två gängade plastoliver)
Specifikationer
Längd (metrisk) jacka 250 mm
Kvantitet 1 vardera
Material Duran Glas
Typ Intensiv kondensor