Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Mottagande kolv
Produktkod. 11816114
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11816114 1000 mL Varje
1 options
Produktkod. 11816114 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03063570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 SEK
    515.06 SEK / Paket med 1
    Save 334.94 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Mottagningsflaskor är tillverkade av hållbara DURAN glas.
  • Med sfärisk ledhylsa
  • Med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm