Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptrar med jordade leder
Konstorlek:
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12257
- Hög konisk noggrannhet hos konerna
- Minimerat behov av fett
- Utmärkt täthet
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12257 och utöver DIN-standard |
| Konstorlek | NS 45/40 |
| Material | Duran Glas |
| Produkttyp | Reduktionsadapter |
| Kvantitet | 1 Varje |