Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptrar med jordade leder
Produktkod. 10568791
Change view
Konstorlek:
NS 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Konstorlek Förpackningsstorlek
10568791 NS 19/26 Varje
1 options
Produktkod. 10568791 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01501419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.39 SEK
    119.38 SEK / Paket med 1
    Save 103.01 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Ger säker och enkel anslutning från en stor kon till ett litet uttag i glasrör. Lenz Laborglasinstrumente™ Reduktionsadaptrar med jordfogar är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12257
  • Hög konisk noggrannhet hos konerna
  • Minimerat behov av fett
  • Utmärkt täthet
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12257 och utöver DIN-standard
Konstorlek NS 19/26
Material Duran Glas
Produkttyp Reduktionsadapter
Kvantitet 1 Varje