Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS-kon
Produktkod. p-8006039
Konstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10088450
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01311414
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och enkel läckagetät anslutning av apparater i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS Cone är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12257
  • Finns i en mängd olika hylsor och gängstorlekar
  • Minimerat behov av fett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Konstorlek NS 14/23
Standard konisk led nr GL 14
Material Duran Glas