Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glas skruvgänga rör
Beskrivning
- Duran™ Glas
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | NS 14/23 |
| Inkluderar | Skruvlocksöppning, silikontätningsring, PTFE-brickor |
| Material | Duran Glas |
| Produkttyp | Skruvgänga Tube |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | GL 18 |