Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS-kon
Produktkod. 10729121
Change view
Förpackningsmängd:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
10729121 1 förpackning Varje
1 options
Produktkod. 10729121 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01311814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 SEK
    102.87 SEK / Paket med 1
    Save 58.13 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ger snabba och enkla läcktäta anslutningar till apparater i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Skruvgängade rör med NS Cone är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN 12257
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12257
Material Borosilikatglas (3.3)
Förpackningsmängd 1 förpackning
Produkttyp Skruvgängade rör