Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Adapter för glasuttag
Produktkod. 10612741
Change view
Konstorlek:
Hylsstorlek/Konstorlek: NS 29/32
Hylsstorlek/Konstorlek: NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konstorlek Förpackningsstorlek
10612741 Hylsstorlek/Konstorlek: NS 45/40 Paket med 10
10412931 Hylsstorlek/Konstorlek: NS 29/32 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612741 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 01100145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    873.60 SEK / Paket med 10
    Save 146.40 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12249 form E och utöver DIN-standard
Konstorlek Hylsstorlek/Konstorlek: NS 45/40
Längd (metrisk) 145mm
Material Duran Glas
Produkttyp Uttagsadapter
Kvantitet 10 förpackning