Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glasspiralkondensatorer
Produktkod. 10111571
Change view
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) jacka Förpackningsstorlek
10111571 160 mm Varje
10633891 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10111571 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05233201
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) För kylning av kondensat
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 14/23
Material Duran Glas
Typ Spiral kondensor