Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glasspiralkondensatorer
Produktkod. p-8006043
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10111571
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05233201
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) För kylning av kondensat
Längd (metrisk) jacka 160 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk led nr 14/23
Material Duran Glas
Typ Spiral kondensor