Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasomrörare
För användning med (utrustning):
Kolv, 10 000 ml
Kolv, 100 ml
Kolv, 1000 ml
Kolv, 2000 ml
Kolv, 250 ml
Kolv, 250/500 mL Kolv, 10 GL gänganslutning
Kolv, 250/500 ml
Kolv, 4000/5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Duran™ Glas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kolv, 250/500 ml |
| Produkttyp | Blandare |
| Material | Glas |