Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasomrörare
Produktkod. 10781204
För användning med (utrustning):
Kolv, 10 000 ml
Kolv, 100 ml
Kolv, 1000 ml
Kolv, 2000 ml
Kolv, 250 ml
Kolv, 250/500 mL Kolv, 10 GL gänganslutning
Kolv, 250/500 ml
Kolv, 4000/5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10781204
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06307005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glasomrörare gjord av Duran™ glas.
  • Duran™ Glas
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kolv, 1000 ml
Produkttyp Blandare
Material Glas