Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasomrörare
Produktkod. 11576834
Change view
För användning med (utrustning):
Kolv, 10 000 ml
Kolv, 100 ml
Kolv, 1000 ml
Kolv, 2000 ml
Kolv, 250 ml
Kolv, 250/500 mL Kolv, 10 GL gänganslutning
Kolv, 250/500 ml
Kolv, 4000/5000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11576834 Kolv, 100 ml Varje
11913941 Kolv, 10 000 ml -
10781204 Kolv, 1000 ml Varje
10397513 Kolv, 250/500 ml Varje
11566854 Kolv, 2000 ml Varje
10467463 Kolv, 250 ml Varje
11963931 Kolv, 250/500 mL Kolv, 10 GL gänganslutning -
11398961 Kolv, 4000/5000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11576834 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 06307001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glasomrörare gjord av Duran™ glas.
  • Duran™ Glas
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kolv, 100 ml
Produkttyp Blandare
Material Glas