Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Glasomrörarlager
Diameter (metrisk) axel:
10 mm
16 mm
Inkluderar:
Kyljacka
Vakuumjacka
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Kyljacka |
| Produkttyp | Omrörarlager |
| Material | Glas |
| Diameter (metrisk) axel | 10 mm |