Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Glaspropp, klar, standard konisk jordfog, åttakantigt platt huvud
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Halv-ihålig eller solid DURAN™ glasproppar kan användas för att stänga glasföremål såsom flaskor, separertrattar eller reagensflaskor med slipade halsar. Standard Taper slipad glasfog bildar en tät, läckagesäker tätning. Använd fett för uppvärmning eller vakuumapplikationer. Med åttakantigt huvud. Anmärkning om användning DURAN™ glasproppar med soda-lime glasflaskor: Om flaskan och proppen har en temperaturskillnad större än °30 C kan glaspropparna fastna!
- Alla DURAN™ glaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
- Tät stängning tack vare Standard Taper slipfog
- Åtkantigt format huvud
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Lagring av hygroskopiska fasta ämnen, granulat och pulver; Lagring av farmaceutiska API:er; Försegling av laboratorieglas som flaskor, reagensflaskor och blandningscylindrar |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | ST 19/10 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |